Merck
880245P
Avanti
DSG-PEG2000-DBCO
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000]
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C148H270N2O51
Masa cząsteczkowa:
2893.71
Kod UNSPSC:
12352211
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880245P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc2ccccc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Opis ogólny
DSG-PEG2000-DBCO is a lipid that consists of a DSG-PEG2000 unit conjugated to a DBCO unit. This lipid incorporates itself into micelles and liposomes.
Cechy i korzyści
The ability for this lipid to be clickable and can be conjugated to a variety of molecules using click chemistry.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)