Przejdź do
BDPH9BCC27E8
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)butan-1-amine hydrochloride
Synonim(y):
1-(3,4-dichlorophenyl)-1-butanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14N1Cl3
Masa cząsteczkowa:
254.59
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N.ClH/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7;/h4-6,10H,2-3,13H2,1H3;1H
Inchi Key
GVPJQUXPUXYTFC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)