Przejdź do
BDPH9BCC32FD
Bide Pharmatech
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Synonim(y):
2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O1N1
Masa cząsteczkowa:
133.15
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
Inchi Key
NWRXEGKWQXAEHC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)