Przejdź do
BDPH9BCC673D
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
Synonim(y):
6-chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O1N2Cl1
Masa cząsteczkowa:
144.56
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-4(6)2-7-3-5(8)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
PYOXFHZKMCUREC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)