Przejdź do
BDPH9BCC92DC
Bide Pharmatech
1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Synonim(y):
1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13N1
Masa cząsteczkowa:
159.23
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H13N/c1-2-4-9(5-3-1)11-6-10(11)7-12-8-11/h1-5,10,12H,6-8H2
Inchi Key
HYXPTPHIWQWOQF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)