Przejdź do
BDPH9BCC9A33
Bide Pharmatech
7-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Synonim(y):
7-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O1N1Cl1
Masa cząsteczkowa:
193.63
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9(6)5-13/h2-5,12H,1H3
Inchi Key
FLYFADJEUDJOJU-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)