Przejdź do
BDPH9BCC9DF6
Bide Pharmatech
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Synonim(y):
2-hydroxy-5,6-dimethylnicotinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3N1
Masa cząsteczkowa:
167.16
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(8(11)12)7(10)9-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
RRZTUQQCXRBPRG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)