Przejdź do
BDPH9BCCB093
Bide Pharmatech
N-(o-Tolyl)acetamide
Synonim(y):
N-(2-methylphenyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O1N1
Masa cząsteczkowa:
149.19
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-5-3-4-6-9(7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)