Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE17A

Bide Pharmatech

Methyl 1-(2,4-difluorophenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate

Synonim(y):

methyl 1-(2,4-difluorophenyl)-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H10O2N2S1F2
Masa cząsteczkowa:
320.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE17A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H10F2N2O2S/c1-21-15(20)13-8-11(14-3-2-6-22-14)18-19(13)12-5-4-9(16)7-10(12)17/h2-8H,1H3

Inchi Key

ZPULJNIOVULFOK-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów