Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE4F5

Bide Pharmatech

1-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropan-2-amine

Synonim(y):

1-(1H-indol-3-yl)-2-methyl-2-propanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H16N2
Masa cząsteczkowa:
188.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE4F5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H16N2/c1-12(2,13)7-9-8-14-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,14H,7,13H2,1-2H3

Inchi Key

WREHPEFXXFJIIJ-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów