Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEBC9

Bide Pharmatech

tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate hydrochloride

Synonim(y):

tert-butyl 2-(aminomethyl)-4-morpholinecarboxylate hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H21O3N2Cl1
Masa cząsteczkowa:
252.74
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEBC9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-8(6-11)7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H

Inchi Key

HJYMDZCABLMKRN-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów