Merck
BDPH9BCD09EF
Bide Pharmatech
7-Aminoisoquinolin-1(2H)-one
Synonim(y):
7-amino-1(2H)-isoquinolinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O1N2
Masa cząsteczkowa:
160.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD09EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-5H,10H2,(H,11,12)
Inchi Key
YLYZPUIUNDCIRG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)