Merck
BDPH9BCD2E5B
Bide Pharmatech
6-Phenyl-2H-pyran-4(3H)-one
Synonim(y):
6-phenyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10O2
Masa cząsteczkowa:
174.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2E5B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-10-6-7-13-11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2
Inchi Key
SQQDHPWCAVNOOP-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)