Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4232

Bide Pharmatech

5-Methylthiophene-3-carboxylic acid

Synonim(y):

5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O2S1
Masa cząsteczkowa:
142.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4232 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(3-9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)

Inchi Key

VFORWJLUXKGLAH-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów