Przejdź do
BDPH9BCD7233
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonim(y):
4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O2N2F3
Masa cząsteczkowa:
206.12
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-3-4(5(13)14)2-11-6(12-3)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BURXOXYGSJVOBI-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)