Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD820C

Bide Pharmatech

2,5-Dibromo-3,6-difluorobenzonitrile

Synonim(y):

2,5-dibromo-3,6-difluorobenzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H1N1Br2F2
Masa cząsteczkowa:
296.9
MDL number:
Produkt BDPH9BCD820C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7HBr2F2N/c8-4-1-5(10)6(9)3(2-12)7(4)11/h1H

Inchi Key

MNLWJEZEGHFSDQ-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów