Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9748

Bide Pharmatech

2-(2-Fluorophenyl)acetaldehyde

Synonim(y):

(2-fluorophenyl)acetaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O1F1
Masa cząsteczkowa:
138.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9748 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H7FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2

Inchi Key

NSEOYYODXJXMMP-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów