Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD97D0

Bide Pharmatech

2,6-Di-tert-butyl-4-mercaptophenol

Synonim(y):

2,6-ditert-butyl-4-sulfanylphenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H22O1S1
Masa cząsteczkowa:
238.39
MDL number:
Produkt BDPH9BCD97D0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H22OS/c1-13(2,3)10-7-9(16)8-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3

Inchi Key

NFVMNXZFSKGLDR-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów