Merck
BDPH9BCDA653
Bide Pharmatech
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Synonim(y):
pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.14
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-7-5-2-1-3-8-6(5)9-4-10-7/h1-4H,(H,8,9,10,11)
Inchi Key
XKEBMWRWBWRQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to beige to brown powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)