Merck
BDPH9BCDB653
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-bromopicolinate
Synonim(y):
tert-butyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.11
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(11)5-4-6-12-8/h4-6H,1-3H3
Inchi Key
BQXZWVWSJGWASF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)