Merck
BDPH9BCDBDB2
Bide Pharmatech
2-Ethyl-4-methylphenol
Synonim(y):
2-ethyl-4-methylphenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12O1
Masa cząsteczkowa:
136.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-3-8-6-7(2)4-5-9(8)10/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Inchi Key
AVVVXUXMKWPKAJ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)