Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC79E

Bide Pharmatech

2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetaldehyde

Synonim(y):

[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7O1F3
Masa cząsteczkowa:
188.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC79E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,6H,5H2

Inchi Key

JILROKHULOFASY-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów