Przejdź do
BDPH9BCDC8A0
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Synonim(y):
(3-methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11O2S1B1
Masa cząsteczkowa:
182.05
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Inchi Key
MKFDONWOZBIQGF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)