Merck
BDPH9BCDDEA9
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-4-oxobutanoate
Synonim(y):
methyl 4-amino-4-oxobutanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9O3N1
Masa cząsteczkowa:
131.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDEA9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)
Inchi Key
HURZMSZDVGMYKJ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)