Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF0C7

Bide Pharmatech

3-(Aminomethyl)-5-chloroaniline

Synonim(y):

3-(aminomethyl)-5-chloroaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H9N2Cl1
Masa cząsteczkowa:
156.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF0C7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H9ClN2/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3H,4,9-10H2

Inchi Key

WIVZFVALCYRYIQ-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów