Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFA2A

Bide Pharmatech

3,4-Dichlorobenzoyl chloride

Synonim(y):

3,4-dichlorobenzoyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H3O1Cl3
Masa cząsteczkowa:
209.46
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFA2A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H

Inchi Key

VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów