Przejdź do
BDPH9BCE0134
Bide Pharmatech
(3,5-Diamino-4-isobutylphenyl)boronic acid
Synonim(y):
(3,5-diamino-4-isobutylphenyl)boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H17O2N2B1
Masa cząsteczkowa:
208.07
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H17BN2O2/c1-6(2)3-8-9(12)4-7(11(14)15)5-10(8)13/h4-6,14-15H,3,12-13H2,1-2H3
Inchi Key
OUEVJUPJROEIHF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)