Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Synonim(y):
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O2N2Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.47
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)