Merck
BDPH9C01EA0F
Bide Pharmatech
1-(4-Fluorophenyl)pyrazolidin-3-one
Synonim(y):
1-(4-fluorophenyl)-3-pyrazolidinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O1N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
MDL number:
Produkt BDPH9C01EA0F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-9(13)11-12/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
Inchi Key
UKWYGDAIXDPQEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)