Merck
BDPH9C01FBFF
Bide Pharmatech
1-Methyl-4-(2-methylbut-1-en-1-yl)benzene
Synonim(y):
(E)-1-methyl-4-(2-methylbut-1-en-1-yl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C01FBFF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16/c1-4-10(2)9-12-7-5-11(3)6-8-12/h5-9H,4H2,1-3H3/b10-9+
Inchi Key
RZEPECPPWVXGSY-MDZDMXLPSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)