Merck
BDPH9C02112E
Bide Pharmatech
(2S,3R,4R,5S,6S)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
Synonim(y):
1,2,3,4-tetra-O-acetyl-6-deoxy-alpha-L-mannopyranose
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.31
MDL number:
Produkt BDPH9C02112E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11-,12+,13+,14-/m0/s1
Inchi Key
QZQMGQQOGJIDKJ-FWKODXMFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)