Merck
BDPH9C021A7C
Bide Pharmatech
1-Methyl-10H-phenoselenazine
Synonim(y):
1-methyl-10H-phenoselenazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C021A7C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11NSe/c1-9-5-4-8-12-13(9)14-10-6-2-3-7-11(10)15-12/h2-8,14H,1H3
Inchi Key
YALDOISQBIOCMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)