Merck
BDPH9C021BCE
Bide Pharmatech
L-Prolyl-L-threonine
Synonim(y):
L-prolyl-L-threonine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H16O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H16N2O4/c1-5(12)7(9(14)15)11-8(13)6-3-2-4-10-6/h5-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,11,13)(H,14,15)/t5-,6+,7+/m1/s1
Inchi Key
GVUVRRPYYDHHGK-VQVTYTSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)