Merck
BDPH9C021DAD
Bide Pharmatech
(3,3-Dimethylcyclopentyl)methanol
Synonim(y):
(3,3-dimethylcyclopentyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
MDL number:
Produkt BDPH9C021DAD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-8(2)4-3-7(5-8)6-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
LSZXVUJJTONWHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)