Przejdź do
BDPH9C021E56
Bide Pharmatech
3-Phenylbut-2-enoic acid
Synonim(y):
(2E)-3-phenyl-2-butenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O2
Masa cząsteczkowa:
162.19
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Inchi Key
PEXWJYDPDXUVSV-BQYQJAHWSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)