Merck
BDPH9C021EE0
Bide Pharmatech
(S)-8-Amino-N-(2-(2-cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)quinoline-4-carboxamide
Synonim(y):
(S)-8-amino-N-(2-(2-cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)quinoline-4-carbimidic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C021EE0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H15F2N5O2/c18-17(19)6-10(7-20)24(9-17)14(25)8-23-16(26)12-4-5-22-15-11(12)2-1-3-13(15)21/h1-5,10H,6,8-9,21H2,(H,23,26)/t10-/m0/s1
Inchi Key
AGPXAOZLAPKAOU-JTQLQIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)