Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C022BDC

Bide Pharmatech

3-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)propanoic acid

Synonim(y):

3-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H8O4N2
Masa cząsteczkowa:
172.14
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h11H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,12)

Inchi Key

AUEWBGSYKYHMCU-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów