Przejdź do
BL3H160B9783
BLD Pharmatech
Phthalic acid
Synonim(y):
phthalic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
216,00 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
234,00 zł
500 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
256,50 zł
1 kg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
396,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD147920-25G
216,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder Colour: White
Melting Point
191C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic acid
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)