Przejdź do
BL3H9B131C19
BLD Pharmatech
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonim(y):
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
126,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
225,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
873,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O2Cl2F3
Masa cząsteczkowa:
259.01
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD5557-250MG
126,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)