Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 125,00 zł |
Informacje o tej pozycji
125,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
second source lots, Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
InChI key
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
General description
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®, second source lots | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature - |
| concentration 1 mg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol (as free base) |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging - | packaging - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morfina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?