Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Acetone , Ethanol , Isopropanol , Methanol
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
4000 μg/mL each component in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
General description
Wieloskładnikowy zestaw kalibracyjny zawierający aceton, etanol, izopropanol i metanol w stężeniu 4000 μg/ml. Zestaw ten jest odpowiedni do kalibracji metod testowania alkoholu we krwi przy użyciu GC Headspace.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?