Przejdź do
A-076
Wieloskładnikowa mieszanka alkoholi 100
100 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Multi-component Alcohol Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Acetone , Ethanol , Isopropanol , Methanol, ACS grade
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL each component in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
General description
Wieloskładnikowy zestaw kalibracyjny zawierający aceton, etanol, izopropanol i metanol w stężeniu 100 μg/ml. Zestaw ten jest odpowiedni do kalibracji metod testowania alkoholu we krwi przy użyciu GC Headspace.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A054C088NIST1412A
description
100 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
250 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
NIST®SRM®
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
glass & ceramic
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
disc
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)