The product is packaged in a set of six ampoules, each containing 1.2 mL that includes a blend of Acetone, Methanol, Ethanol, and Isopropanol. The concentrations of these components in each ampoule vary, with ranges from 100 µg/mL to 4000 µg/mL for concentrations C1 through C6.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 6 × 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
in H2O (varied conc.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
General description
Wieloskładnikowy zestaw kalibracyjny zawierający aceton, etanol, izopropanol i metanol w stężeniach 100, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 μg/ml. Zestaw ten jest odpowiedni do kalibracji metod testowania alkoholu we krwi przy użyciu GC Headspace.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How is this product with SKU A-127 -6x1.2 mL packaged?