Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 741,00 zł |
Informacje o tej pozycji
741,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in DMSO
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Nc1[c](cc2[o]c3c(nc2c1C(=O)O)c(ccc3)C(=O)O)=O
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in DMSO, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description ≥98% (HPLC) | description 100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® |
| format single component solution | format - | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade - | grade certified reference material | grade certified reference material |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature - | feature - | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® |
| concentration 1 mg/mL in DMSO | concentration - | concentration 100 μg/mL in acetonitrile | concentration 1 mg/mL in methanol ((as free base)) |
| packaging ampule of 1 mL | packaging - | packaging ampule of 1.2 mL | packaging ampule of 1 mL |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?