Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
eCl@ss:
25140904
Produkt E-032 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
packaging
ampule of 10 × 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
200 mg/dL in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
A kit of NIST traceable ethanol standards suitable for calibration of ethanol testing methods. These Certified Reference Materials are widely used in forensic analysis and clinical toxicology applications for determination of blood alcohol content.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?