Przejdź do
NMIS002
5α-Androstan-3α,17β-diol-17β-glucuronide
NMI Australia
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H40O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)