Przejdź do
COM448614938
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-2-methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Synonim(y):
(5-chloro-2-methoxy-6-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9O3N1Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.42
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H9BClNO3/c1-4-6(9)3-5(8(11)12)7(10-4)13-2/h3,11-12H,1-2H3
Inchi Key
CYQRZZIAQDQBHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)