Przejdź do
COM448616993
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl 4-bromo-3-methoxybenzamide
Synonim(y):
4-bromo-N-cyclopropyl-3-methoxybenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-15-10-6-7(2-5-9(10)12)11(14)13-8-3-4-8/h2,5-6,8H,3-4H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
ACZUAJCGIAVKNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)