Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C15H12F2O3/c1-19-14-6-4-10(16)8-12(14)9-3-5-11(13(17)7-9)15(18)20-2/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
IKPFZGSKLLCAEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-fluoro-4-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)benzoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?