Przejdź do
COM448635541
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Synonim(y):
4-methoxy-2-phenylpyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.23
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-11-7-8-13-12(9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Inchi Key
OXUCGUHGNJQWMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxy-2-phenylpyridine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)